Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Supports de tubes à essai Full-View en polypropylène
Ce rack en PP polyvalent est doté de broches pour maintenir ou égoutter les tubes à essai.
Marque: Bel-Art™ SP Scienceware™ H18910-0102
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Stockage des tubes à essai à la verticale, qu’ils soient pleins ou vides
- Maintient les tubes la tête en bas sur les broches pour les égoutter
- Le rack à 102 broches, réparties sur 5 rangées de 16 tubes (H18910-0102), est adapté au séchage et au stockage des plaques en verre utilisées avec les appareils d’électrophorèse verticale
- Autoclavable à la vapeur à 121°C (250°F)
Spécification
Tube Rack | |
Autoclavable | |
Tubes (10 à 13 mm) | |
80 | |
1 Each | |
23 x 8.5 x 6.3cm | |
8.5 cm | |
13 mm |
5 x 16 | |
White | |
Polypropylene | |
For 10-13mm Test Tubes | |
23 x 8.5cm | |
23 cm | |
6.3 cm |