Learn More
BRAND™ Connecteurs de tubulure droit translucide en polypropylène
Fabriqués en polypropylène translucide. Les connecteurs de tubulure droit en polypropylène translucide BRAND™ sont rainurés pour s’adapter à de nombreux diamètres de tubulure.
15.40€ - 24.10€
Spécification
Type de produit | Connecteur de tubulure droit |
---|---|
Autoclavable | Autoclavables |
Matériau | Polypropylène |
Quantité d’emballage | 10/boîte |
Forme | Droit |
Code produit | Marque | Longueur totale (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Longueur totale (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11833970
|
BRAND™
152710 |
55 mm |
24.10€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11894140
|
BRAND™
152705 |
47 mm |
15.40€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10737391
|
BRAND™
152715 |
57 mm |
16.85€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Fabriqués en polypropylène translucide
- Rainurés pour s’adapter à de nombreux diamètres de tubulure
- Forme droite
- Autoclavables
Spécification
Connecteur de tubulure droit | |
Polypropylène | |
Droit |
Autoclavables | |
10/boîte | |
Translucide |