Learn More
BRAND™ Connecteurs de tubulure droit translucide en polypropylène
Fabriqués en polypropylène translucide. Les connecteurs de tubulure droit en polypropylène translucide BRAND™ sont rainurés pour s’adapter à de nombreux diamètres de tubulure.
Marque: BRAND™ 152715
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Fabriqués en polypropylène translucide
- Rainurés pour s’adapter à de nombreux diamètres de tubulure
- Forme droite
- Autoclavables
Spécification
Connecteur de tubulure droit | |
PP | |
Tubulure de 9 à 13 mm de dia. int. | |
Droit |
Autoclavables | |
57 mm | |
10/boîte | |
Translucide |