Learn More
Fisherbrand™ Boîte de stockage en PP avec couvercle, autoclavable
Résistent aux températures situées entre -80° et +100°.
61.05€ - 62.70€
Code produit | Marque | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15502330
|
Fisherbrand™
12 21 3138 |
Blue | N/A | ||||||
15512330
|
Fisherbrand™
12 21 3139 |
Orange | N/A | ||||||
15522330
|
Fisherbrand™
12 21 3140 |
Yellow | N/A | ||||||
15532330
|
Fisherbrand™
12 21 3141 |
Transparent | N/A | ||||||
15582320
|
Fisherbrand™
12 21 2589 |
Green | N/A | ||||||
15592320
|
Fisherbrand™
12 21 2590 |
Pink | N/A | ||||||
Description
- Pour flacons de 1,5 ml, 1,8 ml, 2 ml ou flacons de culture de 2 ml
- Couvercle inclus
- Dimensions (L x l x H) : 67 x 67 x 45 mm
- 16 cavités
- Empilable pour un stockage plus efficace