Learn More
Fisherbrand™ Boîte de stockage en PP avec couvercle, autoclavable
Résistent aux températures situées entre -80° et +100°.
Marque: Fisherbrand™ 12 21 2590
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Pour flacons de 1,5 ml, 1,8 ml, 2 ml ou flacons de culture de 2 ml
- Couvercle inclus
- Dimensions (L x l x H) : 67 x 67 x 45 mm
- 16 cavités
- Empilable pour un stockage plus efficace