Learn More
Buerkle™ Spatule d’agitation en PP
Spatule d’agitation en polypropylène pour une agitation douce dans des récipients en plastique et en verre
82.00€ - 83.60€
Spécification
Matériau | PP (polypropylène) |
---|---|
Quantité | 1/boîte |
À utiliser avec (application) | Pour une agitation douce dans des récipients en plastique et en verre |
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10278864
|
Buerkle™
8203-2100 |
155 mm |
82.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11981531
|
Buerkle™
8203-3150 |
190 mm |
83.60€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Spatule d’agitation en polypropylène pour une agitation douce dans des récipients en plastique et en verre.- PP
- Incassables.
- Résistant aux déformations
Spécification
PP (polypropylène) | |
1/boîte | |
Pour une agitation douce dans des récipients en plastique et en verre |