Learn More
Buerkle™ Spatule d’agitation en PP
Spatule d’agitation en polypropylène pour une agitation douce dans des récipients en plastique et en verre
Marque: Buerkle™ 8203-3150
75.57 EUR valable jusqu'au 2025-01-31
Utilisez le code promo "23894" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Spatule d’agitation en polypropylène pour une agitation douce dans des récipients en plastique et en verre.- PP
- Incassables.
- Résistant aux déformations
Spécification
Longueur totale de 171 cm | |
167 mm | |
PP | |
Spatule d’agitation |
Pour une agitation douce dans des récipients en plastique et en verre | |
190 mm | |
1/boîte |