Learn More
Ismatec™ Connecteurs de tubulure standard, en plastique
Connecteurs de tubulure de différentes tailles et formes. Les connecteurs de tubulure standard Ismatec™, en plastique, sont disponibles dans différentes compositions de plastique.
21.45€ - 87.60€
Spécification
Type de produit | Raccord de tubulure standard |
---|---|
Quantité d’emballage | 10/boîte |
Code produit | Marque | Taille de la tubulure | Forme | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Taille de la tubulure | Forme | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10482082
|
Ismatec™
ISM559A |
4,0 mm (dia. ext.) | Structuré | N/A | |||||
10710325
|
Ismatec™
ISM561 |
6,0mm (D.E.) | Structuré | N/A | |||||
10008451
|
Ismatec™
ISM693A |
1,5mm (D.E.) | En T | N/A | |||||
10473232
|
Ismatec™
ISM527 |
6,0mm (D.E.) | Y | N/A | |||||
10482272
|
Ismatec™
ISM560 |
5,0 mm (dia. ext.) | Structuré | N/A | |||||
10422852
|
Ismatec™
ISM694 |
2,5 mm (dia. ext.) | En T | N/A | |||||
10505373
|
Ismatec™
ISM510 |
3,0mm (D.E.) | En T | N/A | |||||
10296752
|
Ismatec™
ISM562 |
Diamètre interne de 8,0mm | Structuré | N/A | |||||
Description
- Standard, non réducteur.
- Conçu pour la tubulure de pompe Ismatec™.
- Disponibles en différentes tailles, formes et compositions.
Spécification
Raccord de tubulure standard | |
10/boîte |