Learn More
Ismatec™ Connecteurs de tubulure standard, en plastique
Connecteurs de tubulure de différentes tailles et formes. Les connecteurs de tubulure standard Ismatec™, en plastique, sont disponibles dans différentes compositions de plastique.
Marque: Ismatec™ ISM559A
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Standard, non réducteur.
- Conçu pour la tubulure de pompe Ismatec™.
- Disponibles en différentes tailles, formes et compositions.
Spécification
Connecteur de tubulure standard | |
Pour dia. int. de 4,0 mmTubes | |
4,0 mm (dia. ext.) |
Résine acétal (POM, polyoxyméthylène) | |
10/boîte | |
Structuré |