Learn More
Buerkle™ Raccords à vis pour fût en PP
Joint à vis du fût en polypropylène Buerkle™ pour un raccordement sûr au fût, disponible dans trois modèles de filetage différents.
Marque: Buerkle™ 5600-3180
54.22 EUR valable jusqu'au 2025-01-31
Utilisez le code promo "23894" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Joint à vis du fût fabriqué en PP pour un raccordement sûr au fût, disponible dans trois modèles de filetage différents
- Pour le prélèvement de liquides non inflammables
- Les connecteurs du récipient rendent la décantation encore plus facile et sûre grâce à leur raccordement plus fiable aux fûts
- Les connecteurs maintiennent la pompe dans le fût, permettent un changement de position verticale et l’échange d’air nécessaire
Spécification
Pompe vide-fût | |
Polypropylène | |
Joints à vis pour fût | |
Tri-Sure, filetage extérieur à pas grossier |