Learn More
Buerkle™ Raccords à vis pour fût en PP
Joint à vis du fût en polypropylène Buerkle™ pour un raccordement sûr au fût, disponible dans trois modèles de filetage différents.
44.80€ - 62.60€
Spécification
Matériau | Polypropylène |
---|---|
Type | Joints à vis pour fût |
À utiliser avec | Pompe vide-fût |
Code produit | Marque | Description | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Description | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10309780
|
Buerkle™
5600-3170 |
Mauser 2 in., filetage externe à pas grossier |
62.60€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10625571
|
Buerkle™
5600-3130 |
R 2 po., filetage externe en acier fin |
44.80€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10126370
|
Buerkle™
5600-3180 |
Tri-Sure, filetage extérieur à pas grossier |
61.10€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Joint à vis du fût fabriqué en PP pour un raccordement sûr au fût, disponible dans trois modèles de filetage différents
- Pour le prélèvement de liquides non inflammables
- Les connecteurs du récipient rendent la décantation encore plus facile et sûre grâce à leur raccordement plus fiable aux fûts
- Les connecteurs maintiennent la pompe dans le fût, permettent un changement de position verticale et l’échange d’air nécessaire
Spécification
Polypropylène | |
Joints à vis pour fût | |
Pompe vide-fût |