Learn More
BRAND™ Bouchons à vis en PP
En PP. Les bouchons à vis en PP BRAND™ sont disponibles en plusieurs tailles. Anneaux de versement vendus séparément.
0.60€ - 37.65€
Spécification
Couleur | Bleu |
---|---|
Matériau | PP |
Certifiés | Oui |
Type de produit | Bouchon à vis |
Code produit | Marque | Filetage (métrique) | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Filetage (métrique) | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15281249
|
BRAND™
122620 |
GL 25 | Pour une utilisation avec des flacons de laboratoire |
33.50€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15291249
|
BRAND™
122628 |
GL 32 | Pour une utilisation avec des flacons de laboratoire |
35.30€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11603129
|
BRAND™
130320 |
GL 32 | Pour une utilisation avec des flacons à col large |
0.60€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15201259
|
BRAND™
122638 |
GL 45 | Pour une utilisation avec des flacons de laboratoire |
37.65€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11683129
|
BRAND™
130324 |
GL 54 | Pour une utilisation avec des flacons à col large |
2.05€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11693129
|
BRAND™
130326 |
GL 80 | Pour une utilisation avec des flacons à col large |
2.60€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- En PP.
- Bouchons à vis de rechange pour flacons de laboratoire disponibles en plusieurs tailles.
- Anneaux de versement vendus séparément.
Spécification
Bleu | |
PP | |
Oui | |
Bouchon à vis |