Learn More
BRAND™ Bouchons à vis en PP
Click to view available options
Filetage (métrique):
GL 25
GL 32
GL 45
GL 54
GL 80
À utiliser avec (équipement):
Pour une utilisation avec des flacons de laboratoire
Pour une utilisation avec des flacons à col large
Description
- En PP.
- Bouchons à vis de rechange pour flacons de laboratoire disponibles en plusieurs tailles.
- Anneaux de versement vendus séparément.
Spécification
Spécification
Couleur | Bleu |
Matériau | PP |
Quantité | 100/boîte |
Filetage (métrique) | GL 32 |
Certifiés | Oui |
Bouche | Large |
Type de produit | Bouchon à vis |
À utiliser avec (équipement) | Pour une utilisation avec des flacons à col large |