Learn More
Macherey-Nagel™ Colonne de réservoir en polypropylène
28.90€ - 158.00€
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10348551
|
Macherey-Nagel™
730381 |
Colonnes 1, 3, 6 ml en polypropylène Chromabond | 1/boîte | ||||||
10621502
|
Macherey-Nagel™
730388 |
Colonnes 15, 45, 70 ml en polypropylène Chromabond | 1/boîte | ||||||
10546701
|
Macherey-Nagel™
730389 |
Colonnes en polypropylène 15, 45, 70 ml de CHROMABOND | 10/boîte |
158.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 25-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12766333
|
Macherey-Nagel™
730389 |
Colonnes en polypropylène 15, 45, 70 ml de CHROMABOND | 10/boîte |
158.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 25-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Spécification
Colonne de réservoir |