Learn More
Macherey-Nagel™ Colonne de réservoir en polypropylène
Marque: Macherey-Nagel™ 730381
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Spécification
70 ml | |
Colonnes 1, 3, 6 ml en polypropylène Chromabond | |
Adaptateur |
Réservoir | |
Colonne de réservoir | |
1/boîte |