Learn More
Cowie Technology™ Barreau d’agitation octaédral en PTFE
Offrent une agitation stable. Le barreau d’agitation octaédral en PTFE Cowie Technology™ est autoclavable et pourvu d’un anneau de rotation.
3.50€ - 35.45€
Spécification
Certifications/Conformité | Certificat de conformité, certificat d’analyse, fiche technique du produit, fiche de données de sécurité (MSDS) |
---|---|
Couleur | Blanc |
Description | Noyau magnétique Alnico-V encapsulé en PTFE |
Forme | Octaédrique |
À utiliser avec (équipement) | Récipients et cuves / agitateurs chauffants |
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Diamètre (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Diamètre (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
16205821
|
Cowie Technology™
001.513.10 |
13 mm | 10mm |
12.67€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
16255821
|
Cowie Technology™
001.528 |
28 mm | 8mm |
17.43€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10417942
|
Cowie Technology™
001.564 |
64 mm | 10 mm | ||||||
16295821
|
Cowie Technology™
001.564.8 |
64 mm | 8mm |
35.45€
10 pièces |
Expédition estimée: 09-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10527601
|
Cowie Technology™
001.538 |
38 mm | 8 mm | ||||||
Description
Offrent une agitation stable.Le barreau d’agitation octaédral en PTFE Cowie Technology™ est autoclavable et pourvu d’un anneau de rotation.
- Agitateur magnétique stable à usage général
- Les surfaces planes offrent une action de mélange supérieure
- Tous les barreaux sont dotés d’anneaux de rotation
- Aimants AlNiCo-V recouverts de PTFE
- Autoclavables
Spécification
Certificat de conformité, certificat d’analyse, fiche technique du produit, fiche de données de sécurité (MSDS) | |
Noyau magnétique Alnico-V encapsulé en PTFE | |
Récipients et cuves / agitateurs chauffants |
Blanc | |
Octaédrique |