Learn More
Cowie Technology™ Barreau d’agitation octaédral en PTFE
Offrent une agitation stable. Le barreau d’agitation octaédral en PTFE Cowie Technology™ est autoclavable et pourvu d’un anneau de rotation.
Marque: Cowie Technology™ 001.528
Description
Offrent une agitation stable.Le barreau d’agitation octaédral en PTFE Cowie Technology™ est autoclavable et pourvu d’un anneau de rotation.
- Agitateur magnétique stable à usage général
- Les surfaces planes offrent une action de mélange supérieure
- Tous les barreaux sont dotés d’anneaux de rotation
- Aimants AlNiCo-V recouverts de PTFE
- Autoclavables
Spécification
Oui | |
Blanc | |
0,3125 in | |
1,125 in | |
28 mm | |
Octaédrique |
Certificat de conformité, certificat d’analyse, fiche technique du produit, fiche de données de sécurité (MSDS) | |
Noyau magnétique Alnico-V encapsulé en PTFE | |
Récipients et cuves / agitateurs chauffants | |
8mm | |
5/boîte |