Learn More
Brady™ Verrouillage pour clapet à bille Prinzing en polypropylène
Les deux parties du dispositif recouvrent le levier de la vanne à boisseau sphérique pour empêcher toute activation inopinée de la vanne.
52.20€ - 108.00€
Spécification
Type de produit | Système de verrouillage pour clapet à bille Prinzing |
---|---|
Matériau | PP |
Certifications/Conformité | OSHA 1910.147 |
Description | Système de verrouillage pour clapet à bille Prinzing |
À utiliser avec (application) | Lockout Tagout |
Code produit | Marque | Couleur | Largeur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | Largeur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11736785
|
Brady™
805847 |
Bleu | 134,29 mm |
52.20€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11766785
|
Brady™
805850 |
Bleu | 305 mm |
108.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11746785
|
Brady™
805848 |
Vert | 134,29 mm |
52.20€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11776785
|
Brady™
805851 |
Vert | 305 mm |
108.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 07-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11744944
|
Brady™
800110 |
Rouge | 134,29 mm |
52.20€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11746685
|
Brady™
800111 |
Rouge | 305 mm |
108.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11786785
|
Brady™
805852 |
Jaune | 305 mm |
108.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11756785
|
Brady™
805849 |
Jaune | 134,29 mm |
52.20€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Systèmes de condamnation de vannes, Systèmes de condamnation de vannes à boisseau sphérique
- Les deux parties du dispositif recouvrent le levier de la vanne à boisseau sphérique pour empêcher toute activation inopinée de la vanne.
Spécification
Système de verrouillage pour clapet à bille Prinzing | |
OSHA 1910.147 | |
Lockout Tagout |
PP | |
Système de verrouillage pour clapet à bille Prinzing | |
1 de chaque |