Learn More
Brady™ Verrouillage pour clapet à bille Prinzing en polypropylène
Les deux parties du dispositif recouvrent le levier de la vanne à boisseau sphérique pour empêcher toute activation inopinée de la vanne.
Marque: Brady™ 805849
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Systèmes de condamnation de vannes, Systèmes de condamnation de vannes à boisseau sphérique
- Les deux parties du dispositif recouvrent le levier de la vanne à boisseau sphérique pour empêcher toute activation inopinée de la vanne.
Spécification
Système de verrouillage pour clapet à bille Prinzing | |
Polypropylène | |
Système de verrouillage pour clapet à bille Prinzing | |
134,29 x 103,45 mm | |
4.07 in. | |
1 de chaque | |
134,29 mm |
Jaune | |
OSHA 1910.147 | |
77.47 x 134.37 x 103.38 mm | |
Lockout Tagout | |
103,45 mm | |
5.29 in. |