Learn More
Masterflex™ Raccord Luer en polypropylène
Avec une grande variété d’options de montage, ces raccords Luer sont idéals pour de nombreuses applications, notamment celles nécessitant des seringues ou des petites tubulures. Le raccord Luer en polypropylène Cole-Parmer™ est disponible avec des cannelures standard, à large alésage et à profil bas.
29.65€ - 140.00€
Spécification
Certifications/Conformité | Normes ISO 594-1 |
---|---|
Matériau | Polypropylène |
Quantité d’emballage | 25/boîte |
Type de produit | Raccord Luer |
Code produit | Marque | À utiliser avec | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | À utiliser avec | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
15114865
|
Masterflex™
45508-66 |
Raccord Lueur femelle x filetage UNF 1/4 à 28 po | N/A | N/A | N/A | |||||
15305641
|
Masterflex™
45508-26 |
Luer femelle à Luer mâle, coude |
41.90€
25 pièces |
Expédition estimée: 05-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
15116116
|
Masterflex™
45508-56 |
Raccord femelle x femelle x femelle |
140.00€
25 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
||||||
15102954
|
Masterflex™
45518-82 |
Raccord mâle Luer Lock x filetage 1/4 à 28 UNF |
31.60€
25 pièces |
Expédition estimée: 05-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
15395631
|
Masterflex™
45518-84 |
Raccord mâle Luer Lock x filetage 10 à 32 |
29.65€
25 pièces |
Expédition estimée: 03-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
15329612
|
Masterflex™
45508-85 |
Raccord mâle x femelle x femelle |
57.40€
Pack de 25 |
Expédition estimée: 27-10-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
Description
- Trois types de cannelures : standard, large alésage et profil bas.
- Les cannelures à large alésage assurent un débit liquide optimisé à travers le raccord. Elles sont utilisables avec n’importe quelle tubulure flexible.
- Les cannelures à profil bas sont parfaitement adaptées aux tubulures en matériaux semi-rigides, tels que le nylon, le polyéthylène ou le polypropylène.
- Fabriqués conformément aux normes ISO 594-1, ces raccords sont nettoyés, inspectés et entièrement traçables.
- Toutes les pièces répondent à des tolérances dimensionnelles strictes pour une fiabilité accrue et une pureté accrue du procédé.
- Plusieurs tailles au choix, de 1/16 po à 1/4 po, avec différentes options de raccordement.
- 25/boîte
Spécification
Normes ISO 594-1 | |
Polypropylène | |
25/boîte | |
Raccord Luer |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Masterflex™ Raccord Luer en polypropylène