Learn More
Masterflex™ Raccord Luer en polypropylène
Avec une grande variété d’options de montage, ces raccords Luer sont idéals pour de nombreuses applications, notamment celles nécessitant des seringues ou des petites tubulures. Le raccord Luer en polypropylène Cole-Parmer™ est disponible avec des cannelures standard, à large alésage et à profil bas.
Marque: Masterflex™ 45518-82
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Trois types de cannelures : standard, large alésage et profil bas.
- Les cannelures à large alésage assurent un débit liquide optimisé à travers le raccord. Elles sont utilisables avec n’importe quelle tubulure flexible.
- Les cannelures à profil bas sont parfaitement adaptées aux tubulures en matériaux semi-rigides, tels que le nylon, le polyéthylène ou le polypropylène.
- Fabriqués conformément aux normes ISO 594-1, ces raccords sont nettoyés, inspectés et entièrement traçables.
- Toutes les pièces répondent à des tolérances dimensionnelles strictes pour une fiabilité accrue et une pureté accrue du procédé.
- Plusieurs tailles au choix, de 1/16 po à 1/4 po, avec différentes options de raccordement.
- 25/boîte
Spécification
Normes ISO 594-1 | |
Polypropylène | |
25/boîte |
Raccord Luer | |
Raccord mâle Luer Lock x filetage 1/4 à 28 UNF |