Learn More
Karl Hecht™ Polypropylene Low Form Measuring Cylinder
Low form measuring cylinders with embossed scale graduations for ease of reading, dispensing and filling.
Marque:  Karl Hecht™ 42208030
Code produit. 10469421
  • 7.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 13-05-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Circular base for stability
  • Low form with embossed graduations
  • Transparent for visibility of contents
  • Resistant up to +80°C
Spécification
Spécification
100 mL
2 mL
Ciselé
+80°C
Graduated Measuring Cylinder
Polypropylène
Low form
Yes
Circulaire
Documents
One moment while we fetch your results.
Nom du produit
Karl Hecht™ Polypropylene Low Form Measuring Cylinder > 100mL capacity