Learn More
Brady™ Centre de sorbants SPC (armoire uniquement, plus 2 racks)
La première armoire de stockage modulaire et mobile conçue spécifiquement pour les sorbants
Marque:  Brady™ 813899
Code produit. 10742997
Description
Description
  • Fabriquée en polyéthylène robuste, durable et résistant aux produits chimiques pour une durée de vie plus longue
  • Double usage : utilisez-la comme kit de contrôle des déversements ou comme station de stockage et de distribution de sorbants
  • Conception modulaire : empilez 2 ou 3 unités l’une sur l’autre afin de créer une armoire
  • Portes à double accès : permettent d’accéder facilement et rapidement au produit
  • Ajoutez des roues pour la rendre mobile
Spécification
Spécification
Kits SPC
564 x 1270 x 660 mm
546,10 mm
1 de chaque
660,40 mm
22 680 g
Documents
One moment while we fetch your results.
Nom du produit
Brady™ Centre de sorbants SPC (armoire uniquement, plus 2 racks) > Dimensions (L x l x H) : 564 x 1270 x 660 mm