Learn More
Brand™ Béchers gradués en polypropylène de forme basse
Avec une bonne température et une bonne résistance chimique, ces béchers sont excellents pour une utilisation générale en laboratoire.
13.15€ - 89.10€
Spécification
Couleur | Haute pureté |
---|---|
Matériau | Polypropylene |
Type | Bécher |
Autoclavable | Autoclavable |
Graduated | Oui |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Scale | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Scale | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15327884
|
Brand™
87804 |
25 mL | Embossed Scale | N/A | |||||
15300454
|
Brand™
87608 |
100 ml | Échelle imprimée en bleu |
31.70€
12 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15357884
|
Brand™
87812 |
250 mL | Embossed Scale | N/A | |||||
15330454
|
Brand™
87612 |
250 ml | Échelle imprimée en bleu |
21.55€
6 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15387884
|
Brand™
87816 |
500 mL | Embossed Scale | N/A | |||||
15397884
|
Brand™
87818 |
600 mL | Embossed Scale | N/A | |||||
15357864
|
Brand™
87620 |
1 000 ml | Échelle imprimée en bleu |
44.45€
6 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15307894
|
Brand™
87820 |
1000 mL | Embossed Scale | N/A | |||||
15347894
|
Brand™
87826 |
5000 mL | Embossed Scale | N/A | |||||
Description
- Avec graduations en bleu ou en relief, rebord évase et bec verseur
- Le nettoyage à des températures inférieures à 60°C est recommandé pour préserver les graduations et les inscriptions
- Pour l’autoclavage à 121°C, les béchers avec graduations en relief doivent être sélectionnés
Spécification
Haute pureté | |
Bécher | |
Oui |
Polypropylene | |
Autoclavable | |
Low Form |