Learn More
Brand™ Béchers gradués en polypropylène de forme basse
Click to view available options
Capacité (métrique):
25 mL
100 ml
250 mL
250 ml
500 mL
600 mL
1000 mL
1 000 ml
5000 mL
Scale:
Embossed Scale
Échelle imprimée en bleu
Description
- Avec graduations en bleu ou en relief, rebord évase et bec verseur
- Le nettoyage à des températures inférieures à 60°C est recommandé pour préserver les graduations et les inscriptions
- Pour l’autoclavage à 121°C, les béchers avec graduations en relief doivent être sélectionnés
Spécification
Spécification
Couleur | Haute pureté |
Diamètre (métrique) externe | 120 mm |
Capacité (métrique) | 1000 mL |
Matériau | Polypropylene |
Hauteur (métrique) extérieure | 147 mm |
Incréments | 100 mL |
Quantité | 6/Pk. |
Type | Bécher |
Autoclavable | Autoclavable |
Graduated | Oui |