Learn More
Mutexil™ Combinaisons à capuche en PP
Combinaisons jetables pour l’entretien, la production et les visites sur site
129.54€ - 132.00€
Spécification
Type de produit | Combinée |
---|---|
Matériau | Polypropylène |
Type de taille | Élastique |
Type de cheville | Élastique |
Nbre de poches | 2 |
Code produit | Marque | Dimensions | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11751585
|
Mutexil™
2000008-L |
Grande taille | Bleu | ||||||
11761585
|
Mutexil™
2000008-XL |
XL | Bleu | ||||||
11781585
|
Mutexil™
2000009-L |
Grande taille | Blanc | ||||||
11791585
|
Mutexil™
2000009-XL |
XL | Blanc |
132.00€
50 pièces |
Expédition estimée: 07-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11701595
|
Mutexil™
2000009-XXL |
2XL | Blanc | ||||||
Description
Combinaison à capuchon en PP non tissé, élastiques au niveau des chevilles, des poignets, de la taille et du dos + fermeture à glissière et deux poches- Jetable
- PP, 40 g/m2
- Pour l’entretien, les visites sur site de production
- Pour les environnements non dangereux
Specifications
Combinée | |
Élastique | |
2 | |
40g/m2 |
Polypropylène | |
Élastique | |
Élastique |