Learn More
Mutexil™ Combinaisons à capuche en PP
Click to view available options
Dimensions:
Grande taille
XL
2XL
Couleur:
Blanc
Bleu
Description
Combinaison à capuchon en PP non tissé, élastiques au niveau des chevilles, des poignets, de la taille et du dos + fermeture à glissière et deux poches
- Jetable
- PP, 40 g/m2
- Pour l’entretien, les visites sur site de production
- Pour les environnements non dangereux
Spécification
Spécification
Type de produit | Combinée |
Dimensions | 2XL |
Matériau | Polypropylène |
Couleur | Blanc |
Type de taille | Élastique |
Type de cheville | Élastique |
Type de bouchon | Fermeture éclair |
Nbre de poches | 2 |
Type de manchon | Élastique |
Épaisseur | 40g/m2 |