Learn More
Ratiolab™ Séparateurs en polypropylène
13.60€ - 15.75€
Spécification
Matériau | Polypropylène |
---|---|
Forme | Carré |
Type | Séparateur |
Quantité | 5/boîte |
Longueur (métrique) | 133 mm |
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15951651
|
Ratiolab™
5220101 |
Tubes de 17,3 mm de diamètre |
14.90€
5 pièces |
Expédition estimée: 14-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15961651
|
Ratiolab™
5220102 |
Tubes de 15,8 mm de diamètre |
15.75€
5 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10022482
|
Ratiolab™
5220100 |
Tubes de 20,5 mm de diamètre |
13.60€
5 pièces |
Expédition estimée: 19-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Spécification
Polypropylène | |
Séparateur | |
133 mm | |
30 mm |
Carré | |
5/boîte | |
133 mm |