Learn More
Ratiolab™ Séparateurs en polypropylène
Marque: Ratiolab™ 5220100
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Spécification
Polypropylène | |
Séparateur | |
5/boîte | |
133 mm |
Carré | |
Tubes de 20,5 mm de diamètre | |
133 mm | |
30 mm |