Learn More
Brand™ Béchers gradués avec poignée, à échelle bleue
Fabrication en PP. Les béchers gradués avec poignée et graduations bleues BRAND™ comportent une poignée ergonomique qui facilite la préhension. Le bec verseur fonctionnel permet de réduire les déversements. Il est recommandé de ne pas dépasser 60°C pour le nettoyage, afin de préserver les repères et les inscriptions. Autoclavage (121°C) déconseillé.
37.85€ - 128.00€
Spécification
Matériau | Polypropylene |
---|---|
Type | Beaker |
Autoclavable | Not Autoclavable |
Graduated | Yes |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15557841
|
Brand™
40810 |
1000 mL | |||||||
15279885
|
Brand™
40812 |
2000 mL | |||||||
15357834
|
Brand™
40802 |
50 mL | |||||||
15219924
|
Brand™
40816 |
5000 mL | |||||||
15367834
|
Brand™
40804 |
100 mL | |||||||
15377834
|
Brand™
40806 |
250 mL | |||||||
15387834
|
Brand™
40808 |
500 mL | |||||||
15397834
|
Brand™
40814 |
3000 mL | |||||||
Description
- Fabriqués en PP.
- Poignée ergonomique facilitant la préhension.
- Le bec verseur fonctionnel permet de réduire les déversements.
- Il est recommandé de ne pas dépasser 60°C pour le nettoyage, afin de préserver les repères et les inscriptions. Autoclavage (121°C) déconseillé.
Spécification
Polypropylene | |
Beaker | |
Not Autoclavable | |
Yes |