Learn More
Brand™ Béchers gradués avec poignée, à échelle bleue
Click to view available options
Capacité (métrique):
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
3000 mL
5000 mL
Description
- Fabriqués en PP.
- Poignée ergonomique facilitant la préhension.
- Le bec verseur fonctionnel permet de réduire les déversements.
- Il est recommandé de ne pas dépasser 60°C pour le nettoyage, afin de préserver les repères et les inscriptions. Autoclavage (121°C) déconseillé.
Spécification
Spécification
Diamètre (métrique) supérieur | 152 mm |
Capacité (métrique) | 2000 mL |
Matériau | PP |
Hauteur (métrique) | 213 mm |
Incréments | 50 mL |
Quantité | 6/Pk. |
Type | Bécher gradué |
Autoclavable | Not Autoclavable |
Graduated | Yes |
Scale | Échelle gravée bleue |