Learn More
Buerkle™ Porte-entonnoirs en PP
Porte-entonnoirs robuste et stable, résistant aux produits chimiques, résistant aux éclaboussures et à réglage en hauteur variable en continu.
Marque: Buerkle™ 9622-0400
167.23 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Base en polypropylène, support en acier chromé
- Réglage en hauteur variable en continu grâce à un concept d’aimant innovant
- Il offre également un excellent support de filtration
- Aucune vis de serrage nécessaire
- S’ajuste facilement et avec souplesse d’une seule main
Spécification
Polypropylène | |
550 mm | |
150 mm | |
Base 4 places, tige de support, 4 supports d’entonnoir, 4 réducteurs d’entonnoir standard | |
Blanc | |
1,7 lb |
500 mm | |
5,90 po | |
4 entonnoirs | |
Support de l’entonnoir | |
Support pour 4 entonnoirs | |
0,8 kg |