Learn More
Buerkle™ Porte-entonnoirs en PP
Porte-entonnoirs robuste et stable, résistant aux produits chimiques, résistant aux éclaboussures et à réglage en hauteur variable en continu.
118.00€ - 178.00€
Spécification
Matériau | Polypropylène |
---|---|
Type de produit | Support de l’entonnoir |
Couleur | Blanc |
Poids (impériale) | 1,7 lb |
Poids (métrique) | 0,8 kg |
Code produit | Marque | Capacité | Hauteur (métrique) | Largeur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité | Hauteur (métrique) | Largeur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
10057980
|
Buerkle™
9622-0200 |
2 entonnoirs | 480 mm | 140 mm |
118.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10393731
|
Buerkle™
9622-0400 |
4 entonnoirs | 500 mm | 150 mm |
178.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
- Base en polypropylène, support en acier chromé
- Réglage en hauteur variable en continu grâce à un concept d’aimant innovant
- Il offre également un excellent support de filtration
- Aucune vis de serrage nécessaire
- S’ajuste facilement et avec souplesse d’une seule main
Spécification
Polypropylène | |
Blanc | |
0,8 kg |
Support de l’entonnoir | |
1,7 lb |