Learn More
Semadeni™ Seringues jetables en polypropylène
Fournies avec les adaptateurs Luer.
71.60€
Spécification
Matériau | Polypropylene |
---|---|
Description | Trois parties |
Comprend | Joint en silicone noir |
Jetable | Oui |
Type de connexion | Luer |
Description
ulli Conception en trois pièces /lili Avec joint en silicone noir /lili Volumes disponibles : 5, 10 et 20 ml /lili En polypropylène (PP) /li/ulSpécification
Polypropylene | |
Joint en silicone noir | |
Luer |
Trois parties | |
Oui | |
Oui |