Learn More
Semadeni™ Seringues jetables en polypropylène
Fournies avec les adaptateurs Luer.
Marque: Semadeni™ 1959
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
ulli Conception en trois pièces /lili Avec joint en silicone noir /lili Volumes disponibles : 5, 10 et 20 ml /lili En polypropylène (PP) /li/ulSpécification
Polypropylene | |
Joint en silicone noir | |
100/boîte | |
Luer |
Trois parties | |
Oui | |
10 ml | |
Oui |