Learn More
Buerkle™ Connecteurs pour tuyau cylindriques à 4 voies en polypropylène
Connecteurs pour tuyau cylindriques à 4 voies en polypropylène pour le raccordement des tuyaux. Utile pour l’extension, le raccordement, le branchement, l’assemblage et la réparation des tuyaux en laboratoire.
11.25€ - 23.10€
Spécification
Type de produit | Connecteur à 4 voies |
---|---|
Certifications/Conformité | Denrées alimentaires de l'UE, RoHS |
Autoclavable | Autoclavables |
Matériau | PP |
Quantité d’emballage | 10/boîte |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10575912
|
Buerkle™
8708-0004 |
3 à 5 mm |
11.25€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10359920
|
Buerkle™
8708-0006 |
5 à 7 mm |
12.00€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10782361
|
Buerkle™
8708-0008 |
7 à 9 mm |
15.20€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10723511
|
Buerkle™
8708-0010 |
9 à 11 mm |
17.35€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10689942
|
Buerkle™
8708-0012 |
11 à 13 mm |
19.90€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10578462
|
Buerkle™
8708-0014 |
13 à 15 mm |
23.10€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- PP, résistance à une température maximale de +135°C.
- PVDF, résistant aux températures jusqu’à +160°C max., hautement résistant aux produits chimiques
- Stérilisable
Spécification
Connecteur à 4 voies | |
Autoclavables | |
10/boîte | |
Stérilisable | |
Transparent |
Denrées alimentaires de l'UE, RoHS | |
PP | |
Résistant aux températures jusqu’à 135 °C | |
Cylindrique X | |
135°C |