Learn More
Buerkle™ Connecteurs pour tuyau cylindriques à 4 voies en polypropylène
Connecteurs pour tuyau cylindriques à 4 voies en polypropylène pour le raccordement des tuyaux. Utile pour l’extension, le raccordement, le branchement, l’assemblage et la réparation des tuyaux en laboratoire.
Marque:  Buerkle™ 8708-0012
18.46 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23894" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 10689942
  • 20.40€ / 10 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • PP, résistance à une température maximale de +135°C.
  • PVDF, résistant aux températures jusqu’à +160°C max., hautement résistant aux produits chimiques
  • Stérilisable
Spécification
Spécification
Denrées alimentaires de l'UE, RoHS
de 11 à 13 mm
Polypropylène
10/boîte
Stérilisable
Transparent
Connecteur à 4 voies
Autoclavable
Tubulure de 11 à 13 mm de diamètre
Résistant aux températures jusqu’à 135 °C
Cylindrique X
135°C