Learn More
Buerkle™ Closing Cap with Inner Thread
Manufactured from polypropylene.
4.79€
Spécification
Type de produit | Closing Cap |
---|---|
Autoclavable | Autoclavable |
Matériau | Polypropylene |
Code produit | Marque | Diamètre du filetage | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre du filetage | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10370391
|
Buerkle™
8535-0034 |
3/4 in. |
4.79€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
- Polypropylene construction
- Autoclavable to 121°C
- Safe for use with foodstuffs
- Supplied in packs of 10
Spécification
Closing Cap | |
Autoclavable | |
Polypropylene |