Learn More
Buerkle™ Closing Cap with Inner Thread
Manufactured from polypropylene.
Marque: Buerkle™ 8535-0034
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Polypropylene construction
- Autoclavable to 121°C
- Safe for use with foodstuffs
- Supplied in packs of 10
Spécification
Closing Cap | |
Autoclavable | |
Polypropylene | |
3/4 in. |