Learn More
Fisherbrand™ Barreaux d’agitation triangulaires en PTFE
Efficace pour la dissolution de solides et le mélange de sédiments grâce à une action de grattage qui s’exerce sur la base du récipient. Les barreaux d’agitation triangulaires en PTFE Fisherbrand™ offrent une agitation stable pour les récipients à fond plat.
39.50€ - 44.90€
Spécification
Autoclavable | Autoclavables |
---|---|
Certifications/Conformité | Certificat de conformité, certificat d’analyse, fiche technique du produit, fiche de données de sécurité (MSDS) |
Couleur | Blanc |
Description | Noyau magnétique Alnico-V encapsulé en PTFE |
Forme | Triangulaire |
Code produit | Marque | Dimensions (L x l x H) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions (L x l x H) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16275811
|
Fisherbrand™
001.440 |
40 x 14mm |
41.40€
10 pièces |
Expédition estimée: 16-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16285811
|
Fisherbrand™
001.450 |
50 x 12mm |
44.90€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16295811
|
Fisherbrand™
001.455 |
55 x 14mm |
39.50€
10 pièces |
Expédition estimée: 05-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Agitateur magnétique stable à usage général
- Particulièrement efficaces pour la dissolution de solides et le mélange de sédiments grâce à une action de grattage qui s’exerce sur la base du récipient
- Autoclavables
Spécification
Autoclavables | |
Blanc | |
Triangulaire |
Certificat de conformité, certificat d’analyse, fiche technique du produit, fiche de données de sécurité (MSDS) | |
Noyau magnétique Alnico-V encapsulé en PTFE | |
Récipients & cuves / agitateurs chauffants |