Learn More
Fisherbrand™ Barreaux d’agitation triangulaires en PTFE
Efficace pour la dissolution de solides et le mélange de sédiments grâce à une action de grattage qui s’exerce sur la base du récipient. Les barreaux d’agitation triangulaires en PTFE Fisherbrand™ offrent une agitation stable pour les récipients à fond plat.
Marque: Fisherbrand™ 001.450
Description
- Agitateur magnétique stable à usage général
- Particulièrement efficaces pour la dissolution de solides et le mélange de sédiments grâce à une action de grattage qui s’exerce sur la base du récipient
- Autoclavables
Spécification
Autoclavables | |
Blanc | |
50 x 12mm | |
12mm | |
50mm | |
Triangulaire |
Certificat de conformité, certificat d’analyse, fiche technique du produit, fiche de données de sécurité (MSDS) | |
Noyau magnétique Alnico-V encapsulé en PTFE | |
Récipients & cuves / agitateurs chauffants | |
12mm | |
5/boîte |