Learn More
Atlas Material Testing™ Cartouche en polypropylène
14.00€
Code produit | Marque | Description | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Description | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11923769
|
Atlas Material Testing™
RB5115208 |
Seuil : 5 mu;m |
14.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Cartouche de filtration à double joint torique• Double joint torique = 100% d'eau filtrée
• Montage rapide avec auto-centrage
• Cartouche longueur 254mm pour carter Senior
• Joint en ETP (éthylèn propylène) qualité alimentaire
• Température max. d'utilisation 35°C
• Cartouche spéciale sédiments
• Filtre et corps en polypropylène PP
• Structure en nid d'abeille permettant une filtration en profondeur sur toute l'épaisseur du filtre
• Cartouche
Spécification
PP | |
1Chaque | |
Cartouche |