Learn More
Sampling Systems™ Cordon tressé en polypropylène
Le cordon tressé en polypropylène Sampling Systems™ est utilisé pour aider à abaisser le godet de la louche Enviro.
19.90€ - 87.80€
Spécification
Type de produit | Cordon tressé |
---|---|
Matériau | Polypropylène |
À utiliser avec (équipement) | Louche Enviro |
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15839351
|
Sampling Systems™
5070P-10 |
10 m |
19.90€
10m |
Expédition estimée: 04-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15849351
|
Sampling Systems™
5070P-25 |
25 m |
45.55€
25m |
Expédition estimée: 04-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15859351
|
Sampling Systems™
5070P-50 |
50 m |
87.80€
50m |
Expédition estimée: 04-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Pour une utilisation avec une louche Enviro
- Fabrication en polypropylène
Spécification
Cordon tressé | |
Polypropylène | |
Louche Enviro |