Learn More
Sampling Systems™ Cordon tressé en polypropylène
Le cordon tressé en polypropylène Sampling Systems™ est utilisé pour aider à abaisser le godet de la louche Enviro.
Marque: Sampling Systems™ 5070P-50
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Pour une utilisation avec une louche Enviro
- Fabrication en polypropylène
Spécification
Cordon tressé | |
Polypropylène | |
Louche Enviro | |
50 m |