Learn More
Sulfate de Polymyxine B MP Biomedicals
170.00€ - 824.00€
Identifiants chimiques
CAS | 1405-20-5 |
---|---|
Formule moléculaire | C48H84N16O17S |
Poids moléculaire (g/mol) | 1189.36 |
Numéro MDL | MFCD00131991 |
Clé InChI | HNDFYNOVSOOGDU-UHFFFAOYNA-N |
Synonyme | Aerosporin |
CID PubChem | 133109994 |
Nom IUPAC | N-[(2S)-4-amino-1-[[(2S3R)-1-[[(2S)-4-amino-1-oxo-1-[[(3S,6S,18R)-6,9,18-tris(2-aminoéthyl)-15-benzyl-3-[(1R)-1-hydroxyéthyl]-12-(2-méthylpropyl)-2,5,8,11,14,17,20-heptaoxo-1,4,7,10,13,16,19-heptazacyclotricos-21-yl]amino]butan-2-yl]amino]-3-hydroxy-1-ox |
SMILES | OS(O)(=O)=O.CC(C)CC1NC(=O)C(CC2=CC=CC=C2)NC(=O)C(CCN)NC(=O)C(CCNC(=O)C(CCO)NC(=O)C(CCN)NC(=O)C(CCN)NC1=O)NC(=O)C(CCN)NC(=O)C(CCO)NC(=O)C(CCN)NC=O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11467660
|
MP Biomedicals
0210056505 |
5 mU |
170.00€
5 micro unités |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11477660
|
MP Biomedicals
0210056510 |
10 mU |
251.00€
10 micro unités |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11487660
|
MP Biomedicals
0210056525 |
25 mU |
491.00€
25 micro unités |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11497660
|
MP Biomedicals
0210056550 |
50 mU |
824.00€
50 micro unités |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Actuellement indisponible: Nous n'avons pas d'information sur la date de disponibilité de ce produit.
Voir les produits de remplacement
|
Description
Identifiants chimiques
1405-20-5 | |
1189.36 | |
HNDFYNOVSOOGDU-UHFFFAOYNA-N | |
133109994 | |
OS(O)(=O)=O.CC(C)CC1NC(=O)C(CC2=CC=CC=C2)NC(=O)C(CCN)NC(=O)C(CCNC(=O)C(CCO)NC(=O)C(CCN)NC(=O)C(CCN)NC1=O)NC(=O)C(CCN)NC(=O)C(CCO)NC(=O)C(CCN)NC=O |
C48H84N16O17S | |
MFCD00131991 | |
Aerosporin | |
N-[(2S)-4-amino-1-[[(2S3R)-1-[[(2S)-4-amino-1-oxo-1-[[(3S,6S,18R)-6,9,18-tris(2-aminoéthyl)-15-benzyl-3-[(1R)-1-hydroxyéthyl]-12-(2-méthylpropyl)-2,5,8,11,14,17,20-heptaoxo-1,4,7,10,13,16,19-heptazacyclotricos-21-yl]amino]butan-2-yl]amino]-3-hydroxy-1-ox |
Spécification
Polymyxin B Sulfate | |
Aerosporin Activity: >6, 000 u/mg | |
1405-20-5 | |
MFCD00131991 | |
HNDFYNOVSOOGDU-UHFFFAOYNA-N | |
N-[(2S)-4-amino-1-[[(2S3R)-1-[[(2S)-4-amino-1-oxo-1-[[(3S,6S,18R)-6,9,18-tris(2-aminoéthyl)-15-benzyl-3-[(1R)-1-hydroxyéthyl]-12-(2-méthylpropyl)-2,5,8,11,14,17,20-heptaoxo-1,4,7,10,13,16,19-heptazacyclotricos-21-yl]amino]butan-2-yl]amino]-3-hydroxy-1-ox | |
133109994 | |
Blanc |
Polymixin B Sulfate | |
Poudre | |
C48H84N16O17S | |
Aerosporin | |
OS(O)(=O)=O.CC(C)CC1NC(=O)C(CC2=CC=CC=C2)NC(=O)C(CCN)NC(=O)C(CCNC(=O)C(CCO)NC(=O)C(CCN)NC(=O)C(CCN)NC1=O)NC(=O)C(CCN)NC(=O)C(CCO)NC(=O)C(CCN)NC=O | |
1189.36 | |
1385.61 |
Sécurité et traitement
Recommended Storage : Conserver entre 2° et 8°C.
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
Informations supplémentaires
- Polymyxin B Sulfate
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
Mention de danger
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
- P101-En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.
- P102-Tenir hors de portée des enfants.
- P103-Lire l'étiquette avant utilisation.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P270-Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
- P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
- P330-Rincer la bouche.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: polymyxin B sulphate