Learn More
Sulfate de Polymyxine B MP Biomedicals
Code produit. 11477660
Click to view available options
Quantité:
10 mU
25 mU
5 mU
50 mU
Identifiants chimiques
CAS 1405-20-5
Formule moléculaire C48H84N16O17S
Poids moléculaire (g/mol) 1189.36
Numéro MDL MFCD00131991
Clé InChI HNDFYNOVSOOGDU-UHFFFAOYNA-N
Synonyme Aerosporin
CID PubChem 133109994
Nom IUPAC N-[(2S)-4-amino-1-[[(2S3R)-1-[[(2S)-4-amino-1-oxo-1-[[(3S,6S,18R)-6,9,18-tris(2-aminoéthyl)-15-benzyl-3-[(1R)-1-hydroxyéthyl]-12-(2-méthylpropyl)-2,5,8,11,14,17,20-heptaoxo-1,4,7,10,13,16,19-heptazacyclotricos-21-yl]amino]butan-2-yl]amino]-3-hydroxy-1-ox
SMILES OS(O)(=O)=O.CC(C)CC1NC(=O)C(CC2=CC=CC=C2)NC(=O)C(CCN)NC(=O)C(CCNC(=O)C(CCO)NC(=O)C(CCN)NC(=O)C(CCN)NC1=O)NC(=O)C(CCN)NC(=O)C(CCO)NC(=O)C(CCN)NC=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Polymyxin B Sulfate
Type Polymixin B Sulfate
Note relative au nom Aerosporin Activity: >6, 000 u/mg
Forme physique Poudre
Poids de la formule 1385.61
Couleur Blanc
Quantité 10 mU
compliance-icons
Identifiant produit
  • Polymyxin B Sulfate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P101-En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.
  • P102-Tenir hors de portée des enfants.
  • P103-Lire l'étiquette avant utilisation.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P270-Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P330-Rincer la bouche.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.