Learn More
Masterflex™ Tubulure en polyimide
À utiliser comme isolant thermique et électrique, conduit d’alimentation en gaz et en liquide ou protection solide contre les fibres de verre.
63.00€ - 66.35€
Spécification
Certifications/Conformité | La résine est conforme aux exigences de la norme USP classe VI et de la norme NEMA |
---|---|
Autoclavable | Autoclavable |
Matériau | PI |
Longueur totale (métrique) | 1,52 m |
Température min. de fonctionnement (métrique) | -250°C |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) interne | Diamètre (métrique) externe | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) interne | Diamètre (métrique) externe | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11725688
|
Masterflex™
95820-06 |
0,76 mm | 0,86 mm |
66.35€
5 pièces |
Expédition estimée: 17-03-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11775059
|
Masterflex™
95820-04 |
0,51 mm | 0,54 mm |
63.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 17-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Forte résistance diélectrique
- Propriétés mécaniques dimensionnellement stables et isotropes
- Résistante à la température de -445°F (-265°C) à 752°F (400°C)
- Résistante aux rayures et à l’abrasion
- Résistante aux environnements corrosifs
Spécification
La résine est conforme aux exigences de la norme USP classe VI et de la norme NEMA | |
PI | |
-250°C | |
480°C |
Autoclavable | |
1,52 m | |
Ambré |