Learn More
Masterflex™ Tubulure en polyimide
À utiliser comme isolant thermique et électrique, conduit d’alimentation en gaz et en liquide ou protection solide contre les fibres de verre.
Marque: Masterflex™ 95820-04
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Forte résistance diélectrique
- Propriétés mécaniques dimensionnellement stables et isotropes
- Résistante à la température de -445°F (-265°C) à 752°F (400°C)
- Résistante aux rayures et à l’abrasion
- Résistante aux environnements corrosifs
Spécification
La résine est conforme aux exigences de la norme USP classe VI et de la norme NEMA | |
0,51 mm | |
0,54 mm | |
Transfert chimique, distribution de pesticides/engrais, conduites d’alimentation d’eau, transformation des aliments/produits laitiers et conduites de purification d’eau | |
1/boîte | |
500°psi |
Autoclavable | |
PI | |
1,52 m | |
-250°C | |
Ambré | |
480°C |