Learn More
Macherey-Nagel™ Polygoprep™ 60 à 20 C8
197.00€ - 1460.00€
Spécification
Granulométrie | 10 à 15 μm |
---|---|
Porosité | 60 Å |
Phase stationnaire | POLYGOPREP 60 à 20 |
Technique | Chromatographie en phase liquide |
pH | 2 à 8 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10125171
|
Macherey-Nagel™
711008.100 |
100 g |
197.00€
100g |
Expédition estimée: 23-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10575771
|
Macherey-Nagel™
711008.1000 |
1 kg |
1460.00€
1000g |
Expédition estimée: 23-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Spécification
10 à 15 μm | |
POLYGOPREP 60 à 20 | |
2 à 8 | |
350 m2/g | |
Silice |
60 Å | |
Chromatographie en phase liquide | |
POLYGOPREP C8 | |
Polygoprep | |
Chromatographie en phase liquide |