Learn More
Macherey-Nagel™ Polygoprep™ 60 à 20 C8
Marque: Macherey-Nagel™ 711008.1000
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Spécification
10 à 15 μm | |
POLYGOPREP 60 à 20 | |
2 à 8 | |
POLYGOPREP C8 | |
Polygoprep | |
Chromatographie en phase liquide |
60 Å | |
Chromatographie en phase liquide | |
1 kg | |
350 m2/g | |
Silice |